2-Iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 57 EUR
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
Smeltpunt: 51…55 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079761
CAS nummer: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III