Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pd(PPh3)4
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 27.8 EUR
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Smeltpunt: 103…107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00010012
CAS nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9