4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 322 EUR
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formule: C₈H₁₅BO₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07363758
CAS nummer: 865869-28-9