N-Methyldicyclohexylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 22 EUR
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Formule: C₁₃H₂₅N
Kookpunt: 265 °C
Dichtheid: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014289
CAS nummer: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8,II