1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 257 EUR
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₉H₁₃N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128294
CAS nummer: 862728-60-7