Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 196 EUR
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783014
CAS nummer: 135484-83-2