4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 103 EUR
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₄
Smeltpunt: 249…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084875
CAS nummer: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III