2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4251-25G OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA 24.9 EUR
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 110 °C
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368635
CAS nummer: 3621-82-7