4-Amino-3-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 22 EUR
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Smeltpunt: 95…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663853
CAS nummer: 88511-27-7