2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 24.9 EUR
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006313
CAS nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5