6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 48.3 EUR
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, Technical Grade
6-Aminopyridin-2-ol
Formule: C₅H₆N₂O
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039717
CAS nummer: 5154-00-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III