5-Bromo-2-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 24.9 EUR
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromo-2-hydroxypyridine
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 174…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234042
CAS nummer: 13466-38-1