2,5-Dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 24.9 EUR
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Kookpunt: 190…191 °C
Smeltpunt: 59…62 °C
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006239
CAS nummer: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2