2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G OR4275-1KG OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA 176 EUR
APOSOR4275-500G APOSOR4275-1KG APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
Smeltpunt: 188…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006276
CAS nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7