2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 139 EUR
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formule: C₁₁H₉Br
Kookpunt: 213 °C/100mmHg
Smeltpunt: 52…54 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004123
CAS nummer: 939-26-4
UN: 3261
ADR: 8,II