4-Bromobutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromobutanoic acid
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 86.2 EUR
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
4-Bromobutyric acid 95%
4-Bromobutyric acid
Formule: BrH₂C(CH₂)₂COOH
MW: 167 g/mol
Kookpunt: 301 °C
Smeltpunt: 28…32 °C
Vlampunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002817
CAS nummer: 2623-87-2
UN: 3261
ADR: 8 III