3'-Aminoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
OR4296-100G
OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA
36.6
EUR
APOSOR4296-100G
APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetophenone
3'-Aminoacetophenone
Formule:
C₈H₉NO MW: 135.17 g/mol Kookpunt: 289…291 °C Smeltpunt: 94…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007796 CAS nummer: 99-03-6 EINECS: 202-722-3 Merck Index: 13,00412 |