4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 132…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017002
CAS nummer: 6322-56-1