4-Iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 92.1 EUR
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-Iodobenzonitrile
4-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051310
CAS nummer: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III