1-Iodo-4-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR4306-100G
OR4306-10G
APOSOR4306-100GEA
0
EUR
APOSOR4306-100G
APOSOR4306-10G
1-Iodo-4-nitrobenzene 98%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Formule:
C₆H₄INO₂ Kookpunt: 289 °C/772mmHg Smeltpunt: 173 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00007299 CAS nummer: 636-98-6 |