1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 49.7 EUR
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₂
Smeltpunt: 42…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659923
CAS nummer: 143825-84-7