3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
OR4318-1G OR4318-250MG
APOSOR4318-1GEA 301 EUR
APOSOR4318-1G APOSOR4318-250MG
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00237415
CAS nummer: 1074-59-5