2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,4-Diamino-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 22 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 122…127 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025369
CAS nummer: 609-20-1
EINECS: 210-184-6