6-Nitroquinaldine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-6-nitroquinoline
OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA 678 EUR
APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldine 97%
6-Nitroquinaldine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051736
CAS nummer: 613-30-9