3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 61.4 EUR
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BBrClNO₂
Smeltpunt: 171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458470
CAS nummer: 1072944-16-1