2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 55.5 EUR
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₀BrNO
Smeltpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017781
CAS nummer: 614-83-5