3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4328-25G OR4328-5G
APOSOR4328-25GEA 61.4 EUR
APOSOR4328-25G APOSOR4328-5G
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Smeltpunt: 219…221 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00191851
CAS nummer: 188815-32-9