2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 132 EUR
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 126…127 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155124
CAS nummer: 34824-58-3