5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 45.4 EUR
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Smeltpunt: 133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672948
CAS nummer: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III