4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4333-1G OR4333-25G OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA 22 EUR
APOSOR4333-1G APOSOR4333-25G APOSOR4333-5G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Formule: C₈H₈BrCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672954
CAS nummer: 289039-22-1