2'-Bromoacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 80.4 EUR
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromoacetanilide
2'-Bromoacetanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099252
CAS nummer: 614-76-6