4'-Chloroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 55.5 EUR
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacetanilide
4'-Chloroacetanilide
Formule: C₈H₈ClNO
Kookpunt: 333 °C
Smeltpunt: 176…180 °C
Dichtheid: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000612
CAS nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8