5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 32.2 EUR
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Formule: C5H2ClN3
MW: 139.5425 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09607700
CAS nummer: 36070-75-4