(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 125 EUR
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, Technical Grade
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07690517
CAS nummer: 56105-99-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III