1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR4352-25G
OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA
0
EUR
APOSOR4352-25G
APOSOR4352-100G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Formule:
C₈H₉ClO₂ Kookpunt: 234 °C Smeltpunt: 32…36 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008382 CAS nummer: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |