4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 64.3 EUR
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Smeltpunt: 121…133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075052
CAS nummer: 15118-60-2