(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 30.8 EUR
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇BrOS
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032282
CAS nummer: 1171926-64-9