5-Bromo-2-chloroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43543-1G OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA 450 EUR
APOSOR43543-1G APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Smeltpunt: 71…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437594
CAS nummer: 99455-13-7