7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 0 EUR
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684221
CAS nummer: 75090-52-7