6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 22 EUR
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00511001
CAS nummer: 65340-70-7