Bromotrichloromethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43546-25G OR43546-100G
APOSOR43546-25GEA 36.6 EUR
APOSOR43546-25G APOSOR43546-100G
Bromotrichloromethane
Bromotrichloromethane
Formule: BrCl₃C
Kookpunt: 104…105 °C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000783
CAS nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III