5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 27.8 EUR
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11100026
CAS nummer: 1092351-49-9