2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43551-1G OR43551-250MG
APOSOR43551-1GEA 438 EUR
APOSOR43551-1G APOSOR43551-250MG
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol
Formule: C₉H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 885270-96-2