6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 304 EUR
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10699171
CAS nummer: 1053655-59-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III