5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 93.5 EUR
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226595
CAS nummer: 1092352-34-5