7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43561-1G OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA 78.9 EUR
APOSOR43561-1G APOSOR43561-500MG
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09870049
CAS nummer: 701910-14-7