5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43562-500MG OR43562-5G OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA 22 EUR
APOSOR43562-500MG APOSOR43562-5G APOSOR43562-25G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663982
CAS nummer: 875781-17-2