1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43563-1G OR43563-250MG
APOSOR43563-1GEA 55.5 EUR
APOSOR43563-1G APOSOR43563-250MG
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110271
CAS nummer: 926922-37-4