6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 23.4 EUR
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878569
CAS nummer: 590417-94-0