3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 109 EUR
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 150 °C/15mmHg
Smeltpunt: 133…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016981
CAS nummer: 2420-16-8